Läs mer
BML-277, MedChemExpress
Beskrivning
BML-277 is a selective checkpoint kinase 2 (Chk2) inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BML-277 |
| CAS | 516480-79-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H14ClN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Chk2 Inhibitor II |
| Löslighetsinformation | DMSO : 22.22 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C3=NC4=CC(C(N)=O)=CC=C4N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.8 |
| Visa mer |