Läs mer
BML-284, MedChemExpress
Produktkod. 16473927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473927 50 mg
16440468 5 mg
16417786 100 mg
16408008 10 mg
16401306 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19987
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BML-284
CAS 853220-52-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.41 mM)
LEDER NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(NCC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=N1
Molekylvikt (g/mol) 350.37
Formel vikt 350.37
Procent renhet 97.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death