Läs mer
R&D Systems™ BMP-2 Quantikine ELISA Kit
Produktkod. 18752174
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Produktkod. 18752174
Brand: R&D Systems™ DBP200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BMP-2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The BMP-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse, rat BMP-2 in cell culture supernates (50 ul), bone extracts (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 62.50 - 4000pg/mL
Analyskänslighet 29pg/mL
Konjugera HRP
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Provtyp Bone Extracts, Cell Culture Supernatant
Specificitet Natural and mammalian-expressed recombinant human BMP-2. This assay does not recognize E. coli-expressed BMP-2.
Tillräckligt för 1 x 96-well Plate
Målarter Human, Mouse, Rat
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 650 (Human); 12156 (Mouse); 29373 (Rat)
Kvantitet 1 Plate
Provvolym Cell Culture Supernates (50uL),Bone Extracts (50uL)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2 A, BMP2ABone morphogenetic protein 2 A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC