missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ BMP-2 Quantikine ELISA Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Beskrivning
The BMP-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse, rat BMP-2 in cell culture supernates (50 ul), bone extracts (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 62.50 - 4000pg/mL |
| Analyskänslighet | 29pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Bone Extracts, Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and mammalian-expressed recombinant human BMP-2. This assay does not recognize E. coli-expressed BMP-2. |
| Tillräckligt för | 1 x 96-well Plate |
| Målarter | Human, Mouse, Rat |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering