Läs mer
Invitrogen™ Humana BMP-4-cellslysater ELISA Utrustning
Produktkod. 15474913
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474913 96 tester 1 uppsättning
17105369 5 x 96 tester -
18537854 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474913 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHBMP4CL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant benmorfogena protein 4 (Hu BMP-4) cellysat ELISA kvantifierar Hu BMP-4 i humana cell- och vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu BMP-4. Metodens princip The Human BMP-4 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en medlem av den benmorfogenetiska proteinfamiljen som är en del av den transformerande tillväxtfaktor-beta-superfamiljen. Superfamiljen inkluderar stora familjer av tillväxt- och differentieringsfaktorer. Benmorfogenetiska proteiner identifierades ursprungligen av en förmåga hos avmineraliserat benextrakt att inducera endokondral osteogenes in vivo i ett extraskelettställe. Denna speciella familjemedlem spelar en viktig roll i uppkomsten av endokondral benbildning hos människor, och en minskning av uttrycket har associerats med en mängd olika bensjukdomar, inklusive den ärftliga sjukdomen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Alternativ splitsning i den 5'-otranslaterade regionen av denna gen har beskrivits och tre varianter beskrivs, alla kodande för ett identiskt protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P12644
Analysintervall 8,23 till 6000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Kalibreringsområde 15 pg/ml till 6000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Humant angiogenin, BDNF, BLC, BMP-6, BMP-7, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p, 70 IL, IL-4 IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, TCFTI, SCFTI, TCF TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 652
Gensymbol BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Celllysbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenes
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME
Mål BMP4
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter