Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: CleanLift™ Indoor/Outdoor Vinyl
Färg:
Rött på vitt
Svart på genomskinlig
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på rött
Höjd (metrisk):
609,6 cm
762 cm
Bredd (metrisk):
12,70 mm
38,10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
- Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
- Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
- Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt på blått |
| För användning med (utrustning) | BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
| Material | Vinyl |
| Längd (engelska) | 25 ft. |
| Bredd (engelska) | 1.5 in. |
| Längd (metrisk) | 7.62 m |
| Bredd (metrisk) | 38,10 mm |
| Höjd (metrisk) | 762 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0.004 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion