Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: CleanLift™ Indoor/Outdoor Vinyl
Färg:
Rött på vitt
Svart på genomskinlig
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på rött
Höjd (metrisk):
609,6 cm
762 cm
Bredd (metrisk):
12,70 mm
38,10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
- Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
- Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
- Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart på orange |
| För användning med (utrustning) | BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
| Material | Vinyl |
| Längd (engelska) | 25 ft. |
| Bredd (engelska) | 0.5 in. |
| Längd (metrisk) | 7.62 m |
| Bredd (metrisk) | 12,70 mm |
| Höjd (metrisk) | 762 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0.004 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Visa mer |