Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Vinyl
Produktkod. 12773999
Change view
Höjd (engelska):
1 tum
1,6 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) unitSize
12773999 1,6 tum Varje
12753999 1 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12773999 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143269
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Color: Black on White/Clear
  • Material: Self-Laminating Vinyl
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Vinyl
Bredd (engelska) 1.74 in.
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Höjd (engelska) 1,6 tum
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 38.10 x 44.45 mm
Typ av lim Permanent
Beskrivning BMP51/53 Labelmaker Labels
Avsluta White printable zone and a translucent over laminating area
Form Rectangle
Draghållfasthet 12 lb./in.
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS
För användning med (applikation) Wire and cable identification
Kvantitet 1 Ea.