Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
Produktkod. p-4518166
Mått (L x B):
0,5 x 0,5 tum
0,5 x 25 tum (B x H)
2 x 0,5 tum (B x H)
Material:
Polyester (B-422)
Polyester (B-483)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11992762
Brand: Brady™ 143241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
  • Color: Black on white
  • Material: Permanent Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
  • Surface: Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
  • Application(s): Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Purpose ID, Panel ID, Rating Plates, Voice/Data ID
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Polyester (B-422)
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 0,5 x 0,5 tum
Typ av lim Acrylic
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Avsluta Gloss
Form Square
Draghållfasthet 45 lb./in.
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Certifikat och efterlevnad CSA, RoHS, UL
För användning med (applikation) Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification
Kvantitet 1 Ea.