Läs mer
Brady™ BMP™71 Series Defender™ Tamper Resistant Vinyl Labels - White
Produktkod. 11765663
Mått (LxB):
0,5 x 1 tum
1,9 x 3 tum
1 x 1,5 tum
1 x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765663
Brand: Brady™ 114967
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tamper-Resistant Vinyl (B-351) is designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent on-piece label removal.
  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Beskrivning Label
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Formatera Roll
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (utrustning) BMP™71 Label Printer
Etiketter per rad 1
Språk No Text
Kvantitet 250/Roll
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1.5 x 1 in. (W x H)
Mått (LxB) 1 x 1,5 tum
Längd (engelska) Utskrivbart område 1.5 in.
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 80.01 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1.5 in.
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 in.