Läs mer
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series Defender™ Tamper Resistant Vinyl Labels - White
Mått (LxB):
0,5 x 1 tum
1,9 x 3 tum
1 x 1,5 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
- Use caution when removing from liner as material is fragile
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 |
| Beskrivning | Label |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | White |
| Formatera | Roll |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| För användning med (utrustning) | BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System; TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System |
| Visa mer |