Läs mer
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series WorkHorse™ Solvent Resistant Polypropylene Labels - White, P Flag
Produktkod. 11548624
Mått (LxB):
0.788 x 1.18 in.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11548624
Brand: Brady™ 217020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
White B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
  • No visible affect to label when exposed to most common chemicals, oils or water
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • UL approved
  • CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94 to 176° F (-70 to 80° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized
Beskrivning Label
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Formatera Roll
Material Polypropylene
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (utrustning) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System; TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter per rad 1
Språk No Text
Kvantitet 250/Roll
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1.18 x 0.788 in. (W x H)
Mått (LxB) 0.788 x 1.18 in.
Längd (engelska) Utskrivbart område 1.18 in.
Bredd (engelska) 1.18 in.
Bredd (metrisk) 80.01 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1.18 in.
Höjd (engelska) 0.788 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.788 in.