Specifikationer
| Produkttyp | Label Printer |
| Visningstyp | LCD |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Längd (metrisk) | 235 mm |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |
| Djup (metriskt) | 50 mm |
| Mått (L x B) | 19 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Beskrivning | BMP21-PLUS Label Printer - Kit - EU |
| Visa mer |