Läs mer
Brady™ BMP21-Plus Label Printer Kit
:
Includes: Li-ion Battery and EU Power Cord
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BMP21-PLUS Portable Label Printer |
| Visningstyp | LCD |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |
| Djup (metriskt) | 50 mm |
| Mått (L x B) | 19 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Beskrivning | BMP21-PLUS Label Printer - Electrical Printer Kit - EU |
| Inkluderar | Li-ion Battery and a EU Power Cord |
| Visa mer |