Läs mer
Brady™ BMP51 Label Printer Kit, EU
Produktkod. 11902732
Höjd (metrisk):
90 mm
255 mm
Programvarutyp:
Codesoft, LabelMark
EtikettMark
LabelMark, CodeSoft
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11902732
Brand: Brady™ 710896
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Multi-featured portable label maker for quickly making labels on the go. Brady™ BMP51 Label Printer Kit includes a built-in cutter and uses easy, top-loading cartridges. EU plug.
  • 300 DPI print head.
  • Prints labels up to 38.1mm wide.
  • Prints on continuous and die-cut materials.
  • Includes built-in cutter, easy top-loading cartridges, options for battery power
  • Full QWERTY keyboard
Specifikationer
Produkttyp Label Printer
Visningstyp Monocolor LCD
Tryckteknik Thermal Transfer
Bredd (metrisk) 115 mm
Höjd (metrisk) 90 mm
Djup (metriskt) 225 mm
Mått (L x B) 38.1 mm
Färgkapacitet Monochrome
Beskrivning QWERTY
Inkluderar This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software and an MC1-1000-422
Språk Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish
Minne 48 MB - up to 25,000 labels
Utskriftshastighet 25.4 mm/sec.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp EtikettMark
Kontakttyper USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi
Vikt (metrisk) 1.4 kg
För användning med (applikation) Electrical, datacom, facility/safety, product and panel manufacturing, and laboratory labelling applications
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 Years
Strömförsörjningsdetaljer Lithium ion battery and AC power