Läs mer
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Beskrivning
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is thermal transfer printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, and test tubes
- Service temperature of -112 to 158°F (-80 to 70°C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000; ASTM D 2979; RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | Aggressive Adhesive; Low Temperature |
| För användning med (applikation) | Laboratory Labeling |
| För användning med (utrustning) | BMP™61 Labeling System; BradyPrinter™ M611 |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |