Läs mer
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Produktkod. 17190441
Change view
Storlek (engelska):
0,25 x 2 tum (B x H)
1 x 0,5 tum (B x H)
1 x 0,75 tum (B x H)
1,3 x 0,6 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) unitSize
17190441 0,25 x 2 tum (B x H) Paket med 100
17160441 1 x 0,75 tum (B x H) -
17170441 1,3 x 0,6 tum (B x H) Paket med 250
17180441 1 x 0,5 tum (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17190441 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150899
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
  • Matte white polypropylene with acrylic adhesive is thermal transfer printable
  • Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, and test tubes
  • Service temperature of -112 to 158°F (-80 to 70°C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000; ASTM D 2979; RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Material Polypropylene
Produkttyp Aggressive Adhesive; Low Temperature
För användning med (applikation) Laboratory Labeling
För användning med (utrustning) BMP™61 Labeling System; BradyPrinter™ M611
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Pk.
Form Rectangle
Storlek (engelska) 0,25 x 2 tum (B x H)
Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F