Läs mer
Brady™ BMP61 M611 Nylon Labels
Beskrivning
- Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
- Low-profile material that adheres to surfaces that are smooth, rough or powder coated, as well as to irregular surfaces or surfaces with low surface energy
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Acrylic |
| Färg | Rött |
| Material | Nylon |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Etikett |
| För användning med (applikation) | Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial |
| För användning med (utrustning) | BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611 |
| Storlek (engelska) | 0,375 x 0,375 tum |
| Tjocklek (engelska) | 0.0065 in. |
| Bredd (engelska) | 0.375 in. |
| Visa mer |