Läs mer
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels
Beskrivning
- Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
- Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Acrylic |
| Färg | White |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Skrivarband |
| Storlek (engelska) | 0,375 tum x 50 fot (B x L) |
| Mått (L x B) | 50 ft. x 0.375 in. |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Bredd (engelska) | 0.375 in. |