Läs mer
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163211
Change view
Produkttyp:
Skrivarband
Skrivaretikett
Storlek (engelska):
0,375 tum x 50 fot (B x L)
0,5 tum x 50 fot (B x L)
0,5 x 1,65 tum (B x H)
1 tum x 50 fot (B x L)
1 x 1,75 tum (B x H)
1,125 x 0,375 tum (B x H)
1,125 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 2,5 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Storlek (engelska) unitSize
17130411 Skrivarband 0,375 tum x 50 fot (B x L) Varje
17190401 Skrivarband 0,5 tum x 50 fot (B x L) Varje
17170401 Skrivarband 1 tum x 50 fot (B x L) Varje
17180401 Skrivaretikett 1,125 x 0,375 tum (B x H) Paket med 500
17100411 Skrivaretikett 1,125 x 0,5 tum (B x H) -
17120411 Skrivaretikett 0,5 x 1,65 tum (B x H) Paket med 500
17150401 Skrivaretikett 1 x 1,75 tum (B x H) -
17110411 Skrivaretikett 1,5 x 2,5 tum (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17130411 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150862
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
  • Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Specifikationer
Typ av lim Acrylic
Färg White
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Skrivarband
Storlek (engelska) 0,375 tum x 50 fot (B x L)
Mått (L x B) 50 ft. x 0.375 in.
Längd (engelska) 50 ft.
Bredd (engelska) 0.375 in.