Läs mer
Brady™ BMP71 Monochrome Label Printer
Produktkod. 10618988
Typ av tangentbord:
AZERTY
KYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Programvarutyp:
Arbetsstation
EtikettMark
LabelMark, Markware
Markware
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10618988
Brand: Brady™ 710601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Portable label printer
The flagship of Brady's portable printer range, the BMP™71 Mobile Label Printer is a 'high-end' portable cable and wire label printer ideal for the telecom/datacom and electrical markets, but also perfect for printing health and safety signs and labels in a variety of other workplace environments.
  • Electronic and general labelling, laboratory identification, safety identification, wire and cable marking
  • Continuous tape and die cut labels
  • 500+ symbols included
  • Maximum label width 50.8mm
  • Recommended usage per day: 1000
  • Maximum print width 45.97mm
  • Print speed 38mm/sec
  • Resolution 300 dpi
  • Height 116.80mm
Specifikationer
Produkttyp Label Printer
Visningstyp LCD
Tryckteknik Thermal Transfer
Längd (metrisk) 332.70 mm
Bredd (metrisk) 241.3 mm
Höjd (metrisk) 116.80 mm
Djup (metriskt) 332.70 mm
Mått (L x B) 241.30 x 332.70 mm
Färgkapacitet Monochrome
Inkluderar 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Språk Dutch, English, French, German
Minne 200 MB - up to 100,000 labels
Utskriftshastighet 38.10 mm/sec.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp LabelMark, Markware
Kontakttyper USB
Temperaturområde (metriskt) 4 to 49° C
Vikt (metrisk) 2.49 kg
För användning med (applikation) General labeling and marking of electronic components, Laboratory Identification, Safety signs, Wire and Cable marking
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 Years
Strömförsörjningsdetaljer 220 V
Typ av tangentbord AZERTY
Pluggtyp EU-kontakt