Läs mer
BMS-1, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-1 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 protein/protein interaction (IC50 between 6 and 100 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-1 |
| CAS | 1675201-83-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H33NO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | PD-1/PD-L1 inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | Methanol : 25 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 9 mg/mL (18.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMF : 5 mg/mL (10.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@H]1N(CC2=C(OC)C=C(OCC3=C(C)C(C4=CC=CC=C4)=CC=C3)C=C2OC)CCCC1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.58 |
| Mehr anzeigen |