Läs mer
BMS-191095, MedChemExpress
Produktkod. 16472147
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472147 50 mg -
16491399 1 mg 1mg
16446008 10 mg -
16443416 25 mg -
16418627 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16472147 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14256
MedChemExpress BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.
BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-191095
CAS 166095-21-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21ClN4O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (244.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(O1)(C)[C@H](O)[C@@H](N(CC2=NC=CN2)C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1C=CC(C#N)=C4
Molekylvikt (g/mol) 408.88
Formel vikt 408.88
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism