Läs mer
BMS-202, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-202 is a potent and nonpeptidic PD-1/PD-L1 complex inhibitor with an IC50 of 18 nM and a KD of 8 μM. BMS-202 binds to PD-L1 and blocks human PD-1/PD-L1 interaction. BMS-202 has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-202 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1675203-84-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29N3O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.37 mM) |
| LEDER | CC(NCCNCC1=CC=C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)N=C1OC)=O |
| Visa mer |