Läs mer
BMS-214662, MedChemExpress
Produktkod. 16497056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497056 100 mg -
16489527 5 mg -
16453516 25 mg -
16436988 10 mg -
16403047 50 mg -
16401599 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16497056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.
BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-214662
CAS 195987-41-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23N5O2S2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.24 mM)
LEDER N#CC1=CC=C(N(CC2=CN=CN2)C[C@@H](CC3=CC=CC=C3)N(S(=O)(C4=CC=CS4)=O)C5)C5=C1
Molekylvikt (g/mol) 489.61
Formel vikt 489.61
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death