missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BMS 214662, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-2,3,4,5-Tetrahydro-1-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-3-(phenylmethyl)-4-(2-thienylsulfonyl)-1H-1,4-benzodiazepine-7-carbonitrile |
| CAS | 195987-41-8 |
| Molekylformel | C25H23N5O2S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (R)-2,3,4,5-Tetrahydro-1-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-3-(phenylmethyl)-4-(2-thienylsulfonyl)-1H-1,4-benzodiazepine-7-carbonitrile, BMS 214662 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N5O2S2/c26-13-20-8-9-24-21(11-20)15-30(34(31,32)25-7-4-10-33-25)23(12-19-5-2-1-3-6-19)17-29(24)16-22-14-27-18-28-22/h1-11,14,18,23H,12,15-17H2,(H,27,28)/t23-/m1/s1 |
| LEDER | O=S(=O)(N1Cc2cc(ccc2N(Cc3cnc[nH]3)C[C@H]1Cc4ccccc4)C#N)c5cccs5 |
| IUPAC-namn | (3R)-3-benzyl-1-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-4-thiophen-2-ylsulfonyl-3,5-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-7-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.61 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?