Läs mer
BMS 299897, MedChemExpress
Beskrivning
BMS 299897 is a sulfonamide γ-secretase inhibitor with an IC50 of 7 nM for Aβ production inhibition in HEK293 cells stably overexpressing amyloid precursor protein (APP).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS 299897 |
| CAS | 290315-45-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21ClF3NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.60 mM) |
| LEDER | FC1=CC=C(F)C(N([C@@H](C2=C(CCCC(O)=O)C=C(F)C=C2)C)S(C3=CC=C(Cl)C=C3)(=O)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.94 |
| Formel vikt | 511.94 |
| Show More |