Läs mer
BMS-3, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1338247-30-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12Cl2F2N4OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.95 mM) |
| LEDER | O=C(C1CC1)NC2=NC=C(C3=CC(C(F)F)=NN3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)S2 |
| Visa mer |