Läs mer
BMS-303141, MedChemExpress
Produktkod. 16493037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493037 50 mg
16479527 5 mg
16426988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16493037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.
BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-303141
CAS 943962-47-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15Cl2NO4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (58.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 424.3
Formel vikt 424.3
Procent renhet 98.47%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism