missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BMS-345541 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16484018
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484018 10 mg -
16430377 50 mg 50mg
16416737 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10518

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.

BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BMS-345541 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 547757-23-3
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18ClN5
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (171.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (68.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C=C3N21)C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 291.78
Formel vikt 291.78
Procent renhet 99.21%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.