Läs mer
BMS-345541, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-345541 is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-345541 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 445430-58-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (39.17 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C)C=C3N21 |
| Visa mer |