Läs mer
BMS-378806, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-378806 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 357263-13-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22N4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | BMS-806 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (41.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |