Läs mer
Tocris Bioscience™ BMS 493
Beskrivning
Pan-retinoic acid receptor (pan-RAR) inverse agonist. Enhances nuclear corepressor (NCoR) interaction with RARs. Binding induces analogous conformational changes in all RAR types (RARα, RARβ and RARγ).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS 493 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 404.5 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.509 |