Läs mer
BMS-5, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-5 (LIMKi 3) is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 7 nM and 8 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1338247-35-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14Cl2F2N4OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | LIMKi 3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (78.83 mM) |
| Visa mer |