Läs mer
BMS-509744, MedChemExpress
Produktkod. 16490707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490707 50 mg 50mg
16484388 10 mg -
16417117 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11092
MedChemExpress BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.
BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-509744
CAS 439575-02-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H41N5O4S2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 21.9 mg/mL (35.11 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(C(C)(C)C)NCC1=CC=C(C(NC2=NC=C(SC3=CC(C(N4CCN(C(C)=O)CC4)=O)=C(OC)C=C3C)S2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 623.83
Formel vikt 623.83
Procent renhet 95.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation