Läs mer
BMS-536924, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-536924 is an orally active, competitive and selective insulin-like growth factor receptor (IGF-1R) kinase and insulin receptor (IR) inhibitor with IC50s of 100 nM and 73 nM, respectively. BMS-536924 has anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-536924 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 468740-43-4 |
| Färg | Brownish Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26ClN5O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C2=NC3=CC(N4CCOCC4)=CC(C)=C3N2)=C(C=CN1)NC[C@@H](O)C5=CC=CC(Cl)=C5 |
| Visa mer |