Läs mer
BMS-564929, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-564929 is an androgen receptor (AR) agonist, binds to androgen receptor (AR) with a Ki of 2.11±0.16 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-564929 |
| CAS | 627530-84-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12ClN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (163.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(N(C(N2[C@@]3([H])[C@H](O)CC2)=O)C3=O)C(C)=C1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.72 |
| Formel vikt | 305.72 |
| Visa mer |