Läs mer
R&D Systems™ BMS 688521
Produktkod. 18738286
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18738286 10 mg
1 options
Produktkod. 18738286 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4970/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM interaction
BMS 688521 is a potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction (IC50 values are 2.5 and 78 nM in HUVEC adhesion and mouse specific adhesion assays respectively). Inhibits eosinophil accumulation in the lungs in a mouse allergic eosinophilic lung inflammation model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-[(5S,9R)-9-(4-Cyanophenyl)-3-(3,5-dichlorophenyl)-1-methyl-2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4,4]non-7-yl]-3-pyridinecarboxylic acid
CAS 893397-44-9
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C26H19Cl2N5O4
Formel vikt 536.37
Renhet 98%