Läs mer
BMS-690514, MedChemExpress
Produktkod. 16473828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473828 10 mg -
16440086 2 mg -
16426557 5 mg -
16420207 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10333
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR; has IC50s of 5, 20 and 60 nM for EGFR, HER 2 and HER 4, respectively.
BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-690514
CAS 859853-30-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24N6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (67.86 mM)
LEDER O[C@@H]1CN(CC[C@H]1N)CC2=C3C(NC4=CC=CC(OC)=C4)=NC=NN3C=C2
Molekylvikt (g/mol) 368.43
Formel vikt 368.43
Procent renhet 98.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease