Läs mer
BMS-707035, MedChemExpress
Produktkod. 16456146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456146 100 mg 100mg
16445608 10 mg -
16431777 50 mg -
16418307 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16456146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13269
MedChemExpress BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-707035
CAS 729607-74-3
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19FN4O5S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC=C(C=C1)CNC(C(N=C(N2C)N3S(CCCC3)(=O)=O)=C(C2=O)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 410.42
Formel vikt 410.42
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus