Läs mer
Tocris Bioscience™ BMS 753
Beskrivning
RARα-selective agonist (Ki = 2 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS 753 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 351.4 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.402 |