Läs mer
BMS-754807, MedChemExpress
Produktkod. 16496407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496407 5 mg
16423678 10 mg
16420067 50 mg
16424756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H24FN9O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
LEDER FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 461.49
Formel vikt 461.49
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease