Läs mer
BMS-779788, MedChemExpress
Produktkod. 16460428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16460428 5 mg 5mg
16437756 100 mg -
16433897 50 mg -
16427968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16460428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19919
MedChemExpress BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-779788
CAS 918348-67-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H29ClN2O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym EXEL04286652 XL-652 BMS-788
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (196.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)C(C(C)(C4=CC=CC=C4Cl)C)=N1
Molekylvikt (g/mol) 509.06
Formel vikt 509.06
Procent renhet 95.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism