Läs mer
BMS-794833, MedChemExpress
Produktkod. 16480357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480357 50 mg 50mg
16456717 5 mg -
16455006 100 mg -
16434008 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480357 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10497
MedChemExpress BMS-794833 is a VEGFR2 and Met inhibitor extracted from patent WO2009094417, compound example 1; has IC50s of 15 and 1.7 nM, respectively.
BMS-794833 is a VEGFR2 and Met inhibitor extracted from patent WO2009094417, compound example 1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-794833
CAS 1174046-72-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H15ClF2N4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (213.29 mM)
LEDER ClC1=C(OC2=CC=C(NC(C3=CNC=C(C4=CC=C(F)C=C4)C3=O)=O)C=C2F)C=CN=C1N
Molekylvikt (g/mol) 468.84
Formel vikt 468.84
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease