Läs mer
BMS-813160, MedChemExpress
Produktkod. 16434318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16434318 10 mg -
16427037 5 mg 5mg
16420136 2 mg -
16405236 100 mg 100mg
16400647 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16434318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109593
MedChemExpress BMS-813160 is the first dual CCR2/CCR5 antagonist, has the potential for cardiovascular treatment.
BMS-813160 is the first dual CCR2/CCR5 antagonist, has the potential for cardiovascular treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-813160
CAS 1286279-29-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H40N8O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (51.58 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(N[C@H]1[C@@H](N2C([C@@H](NC3=NC=NC4=CC(C(C)(C)C)=NN43)CC2)=O)CC[C@@H](NC(C)(C)C)C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 484.64
Formel vikt 484.64
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation