Läs mer
BMS-911543, MedChemExpress
Produktkod. 16498997
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498997 5 mg -
16472517 50 mg 50mg
16440236 2 mg -
16426706 100 mg -
16406418 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498997 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15270
MedChemExpress BMS-911543 is a selective JAK2 inhibitor, with IC50s of 1.1 nM, less selective at JAK1, JAK3 and TYK2 (IC50, 75, 360, 66 nM, respectively).
BMS-911543 is a selective JAK2 inhibitor, with IC50s of 1.1 nM, less selective at JAK1, JAK3 and TYK2 (IC50, 75, 360, 66 nM, respectively).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-911543
CAS 1271022-90-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28N8O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (57.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC2=C(N(C)C=N3)C3=C(NC4=NN(C)C(C)=C4)N=C2N1CC)N(C5CC5)C6CC6
Molekylvikt (g/mol) 432.52
Formel vikt 432.52
Procent renhet 97.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease