missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BMS-935177, MedChemExpress

Produktkod. 16490056
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490056 2 mg -
16482776 25 mg -
16476297 5 mg -
16449986 50 mg -
16434686 100 mg -
16433578 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101793

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.

BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BMS-935177
Fysisk form Solid
CAS 1231889-53-4
Färg Yellow
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H26N4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (258.68 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(N3C=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)=C2C)C5=C1NC6=C5C=CC(C(C)(O)C)=C6)N
Molekylvikt (g/mol) 502.56
Formel vikt 502.56
Procent renhet 99.33%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.