Läs mer
BMS-983970, MedChemExpress
Produktkod. 16485856
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485856 100 mg -
16485148 10 mg 10mg
16461377 50 mg -
16417877 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485856 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12419
MedChemExpress BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.
BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMS-983970
CAS 1584713-87-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H26F4N4O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.43 mM)
LEDER O=C(N[C@@H]1C(NC2=C(F)C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=N1)=O)[C@H](CCC(F)(F)F)[C@H](CC4CC4)C(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 518.5
Formel vikt 518.5
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death