missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BMS-986020, MedChemExpress

Produktkod. 16499656
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499656 50 mg
16494396 100 mg
16465837 5 mg
16440679 1 mg
16433108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100619

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-986020 (AM152) is a high-affinity and selective lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist. BMS-986020 inhibits bile acid and phospholipid transporters with IC50s of 4.8 μM, 6.2 μM, and 7.5 μM for BSEP, MRP4, and MDR3, respectively. BMS-986020 has the potential for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

BMS-986020 (AM152) is a high-affinity and selective lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist. BMS-986020 inhibits bile acid and phospholipid transporters with IC50s of 4.8 μM, 6.2 μM, and 7.5 μM for BSEP, MRP4, and MDR3, respectively. BMS-986020 has the potential for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BMS-986020
Fysisk form Solid
CAS 1257213-50-5
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H26N2O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AM152
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (518.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1(C2=CC=C(C3=CC=C(C4=C(NC(O[C@@H](C5=CC=CC=C5)C)=O)C(C)=NO4)C=C3)C=C2)CC1)O
Molekylvikt (g/mol) 482.53
Formel vikt 482.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.