Läs mer
BMS-986142, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-986142 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1643368-58-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H30F2N4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (218.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=C(C(F)=CC=C2)N(C)C(N1C3=C(C)[C@]([C@]4=C(F)C=C(C(N)=O)C5=C4C6=C(C[C@@H](C(C)(C)O)CC6)N5)=CC=C3)=O |
| Visa mer |