Läs mer
BMS-986158, MedChemExpress
Beskrivning
BMS-986158 is a potent BET inhibitor with IC50s of 6.6 and 5 nM in NCI-H211 small cell lung cancer (SCLC) cells and MDA-MB231 triple negative breast cancer (TNBC) cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS-986158 |
| CAS | 1800340-40-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H33N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (100.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | OC(C)(C)C1=CC=C2C(N([C@H](C3=CC=CC=C3)C4CCOCC4)C5=C2N=CC(C6=C(C)N=NN6C)=C5)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.62 |
| Formel vikt | 495.62 |
| Visa mer |